Imprimer
VWR® VS-CV, Agitateurs magnétiques
Fournisseur: VWR Collection
442-0550EA 561 EUR
442-0550 442-0551 442-0556 442-0557 442-0562 442-0563
VWR® VS-CV, Agitateurs magnétiques
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateurs chauffant compacts avec plateau en céramique résistant aux produits chimiques. Le panneau de commande surélevé permet d’éviter les éventuelles éclaboussures. Complet avec fixation pour tige de cornue.
  • Moteur puissant
  • Forte adhésion magnétique pour maintenir le barreau d’agitation en place
  • Contrôle par microprocesseur du moteur assurant le maintien d’une vitesse constante
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21.