Imprimer
Mélangeur rotatif, Roto-Shake Genie®
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-1102 SI-1104 SI-1100 SI-1103
444-9150EA 2240 EUR
444-9150 444-9185 SCIISI-1100 444-0062
Mélangeur rotatif, Roto-Shake Genie®
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Conçu pour réaliser un mélange par mouvement de rotation, de bascule et orbital 3-D dans une unité compacte et modulable. Accepte jusqu'à deux sacs plastiques de 153×153 mm de chaque côté, un plateau agitateur en métal anti-dérapant de 305×305 mm pour les opérations d'agitation conventionnelles ou jusqu'à quatre plaques de fixation en métal de chaque côté pour accueillir des tailles de tubes similaires ou différentes pour plusieurs mouvements de mélange. Des kits d'expansion sont disponibles pour une capacité accrue ainsi que différents conteneurs. La plateforme est facile à nettoyer ou décontaminer.
  • Plateforme magnétique et un système plaque de fixation - clips peuvent se monter suivant n'importe quel angle et accueillir un ensemble de conteneurs
  • Plusieurs fonctions: oscillation, rotation. Se convertit rapidement en agitateur orbital 3-D avec l'adaptateur en option
  • Le plateau d'oscillation accueille des conteneurs ouverts de plus grande taille
  • Bandes magnétiques de fixation des sachets scellés pour un trempage et un lavage entièrement uniformes
  • Utilisables entre 0 et 38 °C (95% d'humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
Informations de commande: fourni avec un plateau antidérapant, 4 fixations pour sachets et un exemplaire de chacune des plaques de fixation suivantes : pour les tubes 12×10 - Ø 13 mm, pour les tubes 6×15 - Ø 17 mm et pour les tubes 3×28 - Ø 30 mm.