Imprimer
Tamiseuses analytiques, AS 200/AS 300
Fournisseur: Retsch GmbH
30.030.0001 30.033.0001 30.031.0001 30.032.0001
RETS30.030.0001EA 2540 EUR
RETS30.030.0001 RETS30.033.0001 RETS30.031.0001 RETS30.032.0001
Tamiseuses analytiques, AS 200/AS 300
Agitateurs Tamiseurs
Les tamiseuses analytiques Retsch s'utilisent en recherche et développement, pour le contrôle de qualité de matières premières et de produits finis et semi-finis ainsi que pour le contrôle en production.
  • Tamisage par mouvement tridimensionnel
  • Pour tamisage humide ou à sec
  • Temps de tamisage restreint
  • Très silencieux, ne nécessitent aucun entretien
AS 200 basic: modèle de base, économique.
AS 200 digit cA: modèle puissant avec clavier à touches sensitives, affichage numérique, tamisage intermittent.
AS 200 control ; comme AS 200 digit, mais avec commande par microprocesseur, avec intervalles librement sélectionnables et réglage numérique de l'amplitude des vibrations. Peut être étalonné et permet des résultats de tamisage reproductibles à 100% dans le monde entier, même en cas d'utilisation d'instruments différents. L'unité AS 200 control dispose d'une interface intégrée pour le logiciel d'évaluation EasySieve® en option. Elle répond également à toutes les exigences de la norme ISO 9000 concernant la surveillance des matériaux testés.
AS 300 control: idem AS 200 control; également utilisable avec les tamis  de Ø 315 mm et avec des charges supérieures.
Informations de commande: Les tamis, fonds et systèmes de fixation sont à commander séparément.