Imprimer
Enrouleurs de câble manuels
Fournisseur: BURKLE
5309-0010 5309-0020 5309-0030
300-1023EA 163 EUR
300-1023 300-0015 300-0056
Enrouleurs de câble manuels
Bobines manuelles
Les enrouleurs de câble manuels permettent de descendre préleveurs et bombes à immersion en toute sécurité à la profondeur souhaitée dans des conduits, des puits et des cuves, et de les remonter. Les enrouleurs de câble manuels peuvent être équipés de plusieurs câbles ou chaînes. Si le prélèvement est prévu sur des liquides inflammables ou très inflammables, en cas d'enrouleur de câble manuel électroconducteur, celui-ci est à utiliser avec un câble de mise à la terre. Les préleveurs à immersion doivent être fabriqués en métal non générateur d'étincelles.
  • Haute capacité de bobinage, jusqu'à 150 m pour un câble avec un Ø de 2 mm
  • Dimensions de l'enrouleur: largeur intérieure 44 mm, largeur extérieure 55 mm, Ø intérieur 100 mm, Ø extérieur 180 mm
Informations de commande: Informations de commande : veuillez commander le câble de descente séparément.