Imprimer
Polarimètres numériques, Polax-2L
Fournisseur: Atago
635-0162EA 0 EUR
ATAG5223
Polarimètres numériques, Polax-2L
Polarimètre numérique pour les industries pharmaceutique, chimique et agro-alimentaire.
  • Source de lumière LED longue durée avec filtre interférentiel
  • Sélection possible de deux graduations: Angle de rotation ou graduation internationale du sucre
  • Affichage numérique
  • Affichage de température de la chambre d'échantillon
Sa conception robuste et simple convient aux applications didactiques, pour l'explication de la rotation optique de la lumière polarisée.
Information de livraison: Fournis avec des tubes d'observation de 100 mm et 200 mm.