Imprimer
Pipettes monocanaux, électroniques, à volume variable, Transferpette® electronic
Fournisseur: Brand
705300 705303 705306 705340 705343 705346 705316 705313 705310 705307 705299 705339 705347 705309 705317 705319 705320 705323 705326 705330
613-4217EA 519 EUR
613-4217 613-4218 613-4219 613-4223 613-4224 613-4225 613-4222 613-4221 613-4220 613-0083 613-0081 613-0195 613-0196 613-0596 613-0597 BRND705319 BRND705320 BRND705323 BRND705326 BRND705330
Pipettes monocanaux, électroniques, à volume variable, Transferpette® electronic
Pipettes Pipetteurs
La pipette à piston Transferpette® electronic associe les propriétés des pipettes mécaniques BRAND éprouvées dans le monde entier aux avantages des appareils électroniques.
  • Simples d'emploi : commande intuitive du menu, touche d'éjection couleur et documentation technique claire
  • Conception standard optimisée de la pointe conique permettant d'utiliser des pointes BRAND® et d'autres fabricants
  • Large choix de programmes : pipetage, mélange d'échantillons, pipetage inversé, pipetage pour électrophorèse, distribution, programme d'étalonnage facile permettant de régler rapidement la Transferpette® electronic sans outils et fonction d'actualisation du niveau de la batterie
  • Autoclavable (tige de la pipette uniquement)
* Filtre
Informations de commande: livrées avec certificat de qualité, batterie et huile de silicone.