Imprimer
Micropipettes monocanal, à volume fixe ou variable, Proline®
Fournisseur: Sartorius
720015 720080 720025 720050 720070 720060 720110 722001 722004 722010 722015 722020 722025 722030 722035 722040 722045 722050 722055 720010
613-4045EA 264 EUR
613-4045 613-4053 613-4047 613-4050 613-4052 613-4051 613-4054 613-4077 613-4078 613-4079 613-4080 613-4081 613-4082 613-4083 613-4084 613-4085 613-4086 613-4087 613-4088 613-4046
Micropipettes monocanal, à volume fixe ou variable, Proline®
Pipettes Pipetteurs
Ces micropipettes ergonomiques sont faciles à utiliser et permettent des applications rapides. Les modèles sélectionnés présentent des filtres à pointe conique amovibles qui empêchent toute pénétration de liquide et aérosol dans la micropipette.
  • Easy calibration and maintenance, small number of parts
  • Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
  • Volume setting by a simple click-stop
  • Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Deux types de filtres sont disponibles: le Safe-Cone standard et le Safe-Cone Plus. Il est conseillé d'utiliser le filtre standard pour les applications générales et le filtre Plus pour les applications plus exigeantes comme la culture cellulaire, les travaux sur les bactéries et virus, et la biologie moléculaire.
Information de livraison: Fournies avec cinq filtres, des pinces et un outil de calibrage.