Imprimer
Étuves de séchage à convection naturelle, série ED
Fournisseur: Binder
9010-0075 9010-0167 9010-0168 9010-0169 9010-0190
466-3267EA 5270 EUR
466-3267 BIND9010-0167 BIND9010-0168 BIND9010-0169 466-3251
Étuves de séchage à convection naturelle, série ED
Étuves Étuves standard
Étuves de séchage universelles avec chambres en acier inoxydable, idéales pour les applications de séchage et de stérilisation dans l'industrie pharmaceutique et chimique, en biotechnologie, en médecine et dans les universités. Les étuves sont équipées d'une rampe de programme de température, d'un interrupteur de sécurité de surchauffe réglable de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle et d'un système de ventilation ajustable à l'aide d'un clapet d'aération avant et d'un conduit d'extraction arrière de 50 mm Ø. Interface RS422 et logiciel APT-COM™ DataControlSystem disponible séparément pour garantir la conformité aux BPL/BPF.
  • Chambre de préchauffage APT.line™ à convection naturelle
  • Régulateur DS avec minuteur intégré de 0 à 99 heures
  • Réglage numérique de la température avec précision au degré près
  • Fonctions d'étalonnage et de validations
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Please note ED 400 and ED 720 units require a three phase supply.
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Information de livraison: Informations de livraison: Fournies avec deux clayettes chromées.
Attention: Notez que les unités ED 400 et ED 720 nécessitent une alimentation triphasée.