Imprimer
Modèles moléculaires: Structures de cristaux covalentes
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES
MKO-100-30 MKO-101-45 MKO-124-36
761-0104EA 15.28 EUR
761-0104 761-0105 764-0068
Modèles moléculaires: Structures de cristaux covalentes
Modèles Modèles de biologie moléculaire
Structures of ionic crystals, sodium chloride.
  • 36 atoms
  • 80 bonds: 18 metal (grey), 18 halogen (green), 80 medium grey bonds
36 atomes.
80 liaisons: 18 métal (gris), 18 halogène (vert), 80 liaisons moyennes grises.