Imprimer
Diviseurs d'échantillons, RT 6.5 - RT 75
Fournisseur: Retsch GmbH
40.610.0002 40.610.0003 40.610.0001 40.610.0004 40.610.0005 40.610.0006
411-3301EA 753 EUR
411-3301 411-3302 411-3300 411-3303 411-3304 411-3305
Diviseurs d'échantillons, RT 6.5 - RT 75
Diviseurs d'échantillon
Ce diviseur d'échantillons est conçu pour diviser et réduire les matériaux en vrac de toutes sortes. Ils sont parfaits pour la réduction sur site des échantillons de matériaux. Selon la taille de particule, le matériau et la distribution granulométrique, la largeur d'ouverture doit être entre 2,5 et 3 fois supérieure au diamètre de la plus grosse particule (facteur de granulométrie).
  • Simple d'utilisation et facile à nettoyer
  • Comprend une tête de division, un support et trois récipients
  • Possibilité d'utilisation en laboratoire et sur site
  • Processus de
More Product Information