Imprimer
Vibro-broyeurs à disque, RS 200
Fournisseur: Retsch GmbH
01.462.0171 01.462.0178 01.462.0179 01.462.0170 01.462.0192 01.462.0193 01.462.0263 01.462.0266 01.462.0002 20.730.0001 01.462.0353 01.462.0354 01.462.0355
412-0004EA 1950 EUR
412-0004 412-2533 412-2536 412-0003 412-0194 412-0195 412-2920 RETS01.462.0266 RETS01.462.0002 412-0258 412-0255 412-0256 412-0257
Vibro-broyeurs à disque, RS 200
Broyeurs
Le vibro-broyeur à disques RS 200 broie particulièrement vite et sans aucune perte les matériaux mi-durs, durs, cassants et fibreux jusqu’à la finesse d’analyse. Il sert avant tout à la préparation d’échantillons pour l’analyse spectrale.
  • Puissant entraînement stabilisé dans un plan
  • Finesse d'analyse en quelques secondes avec une excellente reproductibilité
  • Afficheur graphique et commande par bouton unique
  • 10 combinaisons de paramètres mémorisables
  • Garnitures de broyage en 4 matériaux différents
  • IP 40
* depending on feed material and configuration/settiings
Informations de commande: Les jeux de broyage doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier 1.1740 (acier d'outillage) et adaptés au broyage sans contamination par des métaux lourds.
Attention: * En fonction du matériau et du volume de broyage défini
** seulement pour 700 tr/min