Ces broyeurs sont adaptés à toutes les applications de broyage sec en laboratoire. Chambre de broyage avec entonnoir fixe et lame rotative pour l'alimentation en échantillons. Peut être utilisé avec accessoires interchangeables de broyage au marteau ou à la lame ; tamis avec tailles de maille comprises entre 0,2 et 6 mm. Les parties de la chambre en contact avec l'échantillon sont en acier inoxydable renforcé et le support en aluminium anodisé comprend une poignée intégrée. Les substances broyées peuvent être recueillies dans des récipients standard NS 29/32 (pince de maintien nécessaire) ou en forme de tubes.
- Moteur puissant qui offre des vitesses pouvant atteindre 6000 min-1 avec faibles émissions de bruit (moins de 70 dB(A) à 6000 min-1 sans charge) grâce au moteur c.a. triphasé sans balais
- Chambre de broyage pouvant être équipée d'un accessoire de broyage au marteau ou à la lame (deuxième chambre de broyage non requise)
- Régulateur de vitesse intégré avec écran LED pour la vitesse et les messages d'état
- Protection intégrée contre la surchauffe, la surcharge et le blocage : le moteur s'arrête en cas de surcharge ce qui assure une protection contre tout dommage
- Arrêt de sécurité automatique et mode veille automatique pour l'économie d'énergie
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
EMC according to IEC/EN 61000-6-2 &-6-3
Safety according to IEC/EN 61010-2-51
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP20
CEM selon IEC/EN 61000-6-2 et -6-3
Sécurité selon IEC/EN 61010-2-51
Informations de commande: Informations de commande: Fourni avec une garniture pour broyage au marteau ou à lame (au choix), comprend un portoir d'échantillon et un jeu de 12 tubes récepteurs.