Imprimer
Banc Köffler
Fournisseur: Wagner & Munz
621-2105EA 3750 EUR
621-2105
Banc Köffler
Appareils de mesure du point de fusion
Mesure rapide des points de fusion entre 50 et 260 °C.
  • Bloc métallique chauffé de manière dissymétrique
  • Curseur avec échelle de lecture des températures
  • S'étalonne en un point avec une substance connue
  • Régulateur intégré
Puissance: 150 W