Imprimer
Échelles de précision
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
115410 11547
630-8270EA 183 EUR
630-8270 630-8271
Échelles de précision
Loupes
Cette gamme d'échelles pour loupes s'utilise pour tous les types d'applications standard.
  • Achromatic lens made of high quality silicate for a distortion-free image with pinpoint clarity
  • Fine focusing via easy-grip focusing ring
  • Housing made from glass fibre reinforced polyamide
There are different precision scales available for use with the magnifiers.
Informations de commande: Supplied with standard crosshair scale (no. 115201), measuring range 20 mm, 1/10 mm graduation.