Imprimer
Lampe baladeuse UV d’intensité élevée, B-100AP
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0127-02M 95-0127-04M 95-0127-07M
630-0716EA 1370 EUR
630-0716 UVPA95-0127-04M UVPA95-0127-07M
Lampe baladeuse UV d’intensité élevée, B-100AP
Éclairages Lampes UV
Lampe UV de 100 W à longueur d'onde élevée, pour le contrôle de qualité, la vérification en industrie et les tests non destructeurs.
  • La tête de la lampe (l×Ø: 248×152 mm) peut pivoter de 360° sur son support libérant les mains
  • Le boîtier Cool-Touch™ réduit le dégagement de chaleur
  • Avec filtre de protection contre le bris
Informations de commande: Incl. ampoule de 100 W, transformateur et câble. Les ampoules de rechange sont disponibles séparément.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable