Imprimer
VWR®, Pilons jetables, microtubes et moteur sans fil pour le mélange de pastilles
Fournisseur: VWR Collection
431-0094EA 232 EUR
431-0094 431-0095 431-0096 431-0098 431-0099
VWR®, Pilons jetables, microtubes et moteur sans fil pour le mélange de pastilles
Homogénéisateurs Homogénéisateurs autonomes
Les pilons et microtubes sont fabriqués à partir de polyéthylène téréphtalate (PBTP) dans une salle propre M5.5, ISO 7, de classe 10 000. Ils sont conçus pour homogénéiser des cellules et tissus végétaux ou pour remettre en suspension des protéines et des pastilles d'ADN. Un moteur fonctionnant sur batterie, disponible en option, peut être utilisé avec les pilons et les microtubes. Les pilons font 75 mm de long.
  • Exempts de DNase et de RNase, apyrogènes
  • La poignée à rainures facilite la manipulation du pilon, permettant de le tourner sans le faire glisser, même en portant des gants
  • Moteur léger, qui réduit la fatigue manuelle
  • L'action d'agitation du moteur à grande vitesse homogénéise complètement les tissus cellulaires ou les pastilles, en quelques secondes
Information de livraison: Pilons et microtubes conditionnés en emballage individuel. Le moteur disponible en option est fourni avec un adaptateur pour pilon et deux piles AA.