Imprimer
Armoires avec étagères, chrome
Fournisseur: Metro International
A336C AA336C A346C AA346C A356C AA356C A436C AA436C A446C AA446C
132-3921EA 616 EUR
132-3921 132-3922 132-3923 132-3924 132-3925 132-3926 132-3927 132-3928 132-3929 132-3930
Armoires avec étagères, chrome
Mobilier Étagères
Système modulaire d'étagères flexible et résistant. Grâce à un mécanisme de verrouillage spécial, les grilles peuvent être réglées verticalement en quelques minutes seulement sans recourir à des outils, tout en fournissant un support solide et sécurisé. Des étagères supplémentaires peuvent être utilisées pour agrandir le système de base, ou elles peuvent être configurées séparément.
  • Montage facile et rapide permettant de répondre à vos besoins spécifiques
  • Chaque unité comprend quatre étagères
  • Hauteur: 1600 mm
  • Capacité de charge: environ 1000 kg (env. 250 kg par étagère)
En acier chromé de qualité supérieure.