Imprimer
Poste de sécurité microbiologique, classe II, MSC-Advantage
Fournisseur: Thermo Scientific
51025411 51025413 51028225 51028226
135-6834EA 11500 EUR
135-6834 135-6835 135-1327 135-1328
Poste de sécurité microbiologique, classe II, MSC-Advantage
Hottes et coffrets Postes de sécurité biologique
Ce PSM associe design intelligent et grande qualité, mais également fiabilité et efficacité énergétique et convivialité exceptionnelles. La conception avancée du poste de sécurité biologique MSC-Advantage™ en facilite la maintenance et le fonctionnement global, et en optimise la sécurité, l'entretien et le nettoyage. Grâce à la technologie motrice et au flux d'air interne évolués, les PSM MSC-Advantage™ offrent une excellente efficacité énergétique, et un fonctionnement et une facilité d'entretien hors du commun. À vitesse maximale, les moteurs consomment 60% moins d'énergie que les PSMMore Product Information