Imprimer
Congélateurs professionnels verticaux, GGPv
Fournisseur: Liebherr
GGPV1470 GGPV6570 GGPV6590 GGPV1490
472-1054EA 6399.93 EUR
472-1054 472-1058 471-0916 471-0915
Congélateurs professionnels verticaux, GGPv
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Modèles de congélateurs industriels à dégivrage automatique.
  • Refroidissement indirect à air forcé
  • Contrôleur de température électronique avec affichage numérique, température et alarmes
  • Isolation 83 mm (température garantie à 43 °C)
  • Dégivrage automatique avec évaporation des condensats
  • Les portes restent ouvertes à 90° et se ferment automatiquement à moins de 60° ; réversible et verrouillable
Temperature range: from −10 to −26 °C.
Information de livraison: These freezer cabinets are delivered with adjustable feet (150 to 180 mm), except models GGPV6570 and GGPV1470 which are supplied with castors. Model GGPV1490 and GGPV6590 have a foot pedal to open door(s), alarm event recording and 3 storage programmes.