Imprimer
Appareil d'extraction Soxhlet, multipositions
Fournisseur: Gerhardt
453-1997EA 0 EUR
453-1997
Appareil d'extraction Soxhlet, multipositions
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Module chauffant pour extraction Soxhlet.
  • Température individuelle et variable en continu jusqu'à 425 °C
  • Fourni avec les moules supérieurs de la plaque chauffante, les inserts du bain à refroidissement par air, des bras de soutien (600 mmx12 mm) et un cordon d'alimentation.
  • Pour les ballons à fond rond de 250 à 500 ml
  • Ø du moule de base de la plaque chauffante : 85 mm
Information de livraison: le système d'alimentation en eau de refroidissement, les pièces en verre et les supports Soxhlet de fixation des pièces en verre aux bras de soutien doivent être commandés séparément.