Imprimer
Détermination de fibres de cellulose brutes, ADF et NDF, FibreBag
Fournisseur: GERHARDT
10-0015
705-0469EA 0 EUR
705-0469
Détermination de fibres de cellulose brutes, ADF et NDF, FibreBag
Extracteurs Extracteurs de fibres
Pour une détermination rapide selon Weender, Van Soeste et autres. Utilise des sacs à mailles fines dans lequel l'échantillon est pesé, ensuite un diffuseur en verre est introduit dans le sac permettant une diffusion libre des réactifs. Six échantillons peuvent être traités simultanément: dégraissage, bouillir dans l'acide sulfurique, rinçage, bouillir dans du KOH, nouveau rinçage et séchage.
  • Réduit fortement la consommation de réactif
  • Méthode conforme aux méthodes officielles
Un pack comprend six pièces : plaque chauffante, carrousel six pièces, poignée du carrousel, six diffuseurs en verre, support de plaque, condenseur et tubes en verre
Échantillons disponibles sur demande.