Imprimer
Micro-évaporateur, four en verre, B-585 Kugelrohr
Fournisseur: Büchi
531-0014EA 8360 EUR
531-0014
Micro-évaporateur, four en verre, B-585 Kugelrohr
Évaporateurs Micro-évaporateurs
Pour le séchage, la distillation, la lyophilisation et la sublimation de petites quantités. Idéal pour la distillation fractionnée de petites quantités de solvants jusqu'à 300 °C.
  • Contrôle visuel du fonctionnement
  • Réfrigérant intégré
  • Affichage numérique avec contrôle continu de la température
  • Connexion à vide et/ou d'un gaz inerte
  • Protection contre la surchauffe et sauvegarde de contact sur le tube de circulation à vapeur
Informations de commande: produit fourni avec 1 flacon de séchage par rotation (60 ml) avec conduit vapeur (DDR), 3 tubes à billes (20 ml) avec conduit vapeur, 1 dispositif de refroidissement, divers accessoires standard et un manuel d'utilisation.