Imprimer
Électrodes, Genetrodes™
Fournisseur: BTX
45-0113 45-0114 45-0115 45-0116 45-0117 45-0161 45-0162 45-0160 45-0163 45-0164
732-0010EA 548 EUR
732-0010 732-0011 732-0012 732-0013 732-0014 BTXI45-0161 BTXI45-0162 732-0933 BTXI45-0163 BTXI45-0164
Électrodes, Genetrodes™
Électrodes Électrodes d'électroporation
Les électrodes Genetrodes™ sont couplées et réutilisables. De style aiguille, elles conviennent parfaitement aux applications d'électroporation in vivo et in ovo, notamment l'administration de médicaments et l'expression des gènes.
  • Cinq modèles s'adaptant à la taille et à la forme de la zone cible d'électroporation
  • Chaque modèle est constitué d'une paire d'électrodes configurées comme des électrodes droites ou courbes en forme de L avec pointes or
  • Les électrodes sont placées dans les tissus après injection de la molécule concernée, et une impulsion d'électroporation est délivrée à l'aide d'un générateur d'électroporation
  • Le champ électrique introduit par les électrodes Genetrodes™ provoque la formation de pores transitoires dans les cellules de tissus, ce qui permet l'absorption des molécules dans les cellules
  • Les électrodes Genetrodes™ sont positionnées de façon parallèle dans les tissus, à un écart prédéterminé, à l'aide du porte-électrode Genetrodes/Genepaddles
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 to 200 V DC
Plage de tension: 0 - 200 V c.c.
Espace du porte-électrode Genetrode™ : 1 à 10 mm.
Gamme de nombre d'impulsions: 1 - 99 (selon les réglages de tension et de longueur d'impulsion)
Fente d'électrode du support Genetrode: gamme de 1 - 10 mm