Imprimer
Système FlashGel™ pour ADN
Fournisseur: LONZA
57023 57026 57032 57029 57031 57067 57051
733-1611EA 225 EUR
733-1611 733-1610 733-1615 733-1613 733-1614 LONZ57067 LONZ57051
Système FlashGel™ pour ADN
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Le système FlashGel™ pour ADN offre une méthode rapide pour la séparation de l'ADN et l'observation de la migration de l'ADN en temps réel. Il est constitué de cassettes d'agarose FlashGel™ DNA fermées, jetables et précoulées, ainsi que d'un appareil d'électrophorèse avec transilluminateur intégré (FlashGel™ Dock) pour la séparation et la détection.
  • Sépare les fragments d'ADN de 10 bp à 4 Kb en 2 à 7 minutes
  • Les migrations de gel peuvent être contrôlées sur la paillasse, en temps réel et sans lumière UV
  • Au moins 5 fois plus sensible que les gels colorés au bromure d'éthidium
Certifications: Certains composants et la technologie du système FlashGel™ sont vendus dans le cadre d'accords de licence. Le colorant pour acide nucléique de ce produit est fabriqué et vendu sous licence par Molecular Probes, Inc (réservé à une utilisation dans des applications de recherche ou de contrôle qualité) et couvert par des brevets émis et en attente. La technologie FlashGel™ Dock est fournie sous licence par Clare Chemical Research, Inc. et la technologie d'électrophorèse sous licence de Temple University.
Information de livraison: Fourni sous la forme d'un système complet (comprenant la station d'accueil FlashGel™), de composants distincts ou d'un set de démarrage. Les marqueurs et le colorant sont prêts à charger, optimisés pour une utilisation avec le système et recommandés pour obtenir les meilleures performances. Le set de démarrage contient une boîte de 9 cassettes FlashGel™ pour ADN à 12+1 puits, 1,2% d'agarose, 1 ml de colorant de chargement FlashGel™ et 150 µl de marqueur d'ADN FlashGel™ (100 pb à 4 kb).
Attention: gel inaccessible. Ne convient pas à la récupération.