Imprimer
Système d'électrophorèse horizontale, RunOne™
Fournisseur: EMBITEC
EP-2014 EP-2002 EP-2017 EP-2114
730-2205EA 716 EUR
730-2205 730-2204 EMBIEP-2017 EMBIEP-2114
Système d'électrophorèse horizontale, RunOne™
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Le système d'électrophorèse RunOne ultra-compact peut assurer la migration de toutes les tailles de gel, dans moins de 350 ml de tampon. L'alimentation à puissance réglable sur 25, 50 ou 100 V s'insère directement dans l'appareil. Le système peut migrer 8 à 108 échantillons en quelques minutes, le système de coulage séparé permettant le coulage et la migration simultanés de 6 gels maximum.
  • L'alimentation intégrée permet d'utiliser l'appareil partout
  • Le couvercle ventilé assure des températures de migration plus basses et permet de visualiser le gel pendant
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable