Imprimer
Mesure optique de l'oxygène dissous (OD) avec IQ Sensor Net
Fournisseur: WTW ONLINE
201650 201652
706-0524EA 2188 EUR
706-0524 706-0525
Mesure optique de l'oxygène dissous (OD) avec IQ Sensor Net
Électrodes Sondes à oxygène dissous
Méthode optique par fluorescence pour une précision et une résolution de mesure supérieures à celles des méthodes électrochimiques. La membrane intelligente dotée de la technologie IQMC permet de calibrer chaque membrane et d'y fixer de façon permanente les données stockées sur une puce.
  • Précision optimale pendant toute la durée de vie du capteur
  • Méthode de calibrage C2 cohérente
  • Grande stabilité et dérive minimale
  • La technologie à lumière verte douce empêche la décoloration précoce du colorant dans la membrane
  • Convient aux applications à bas débit/sans débit