Imprimer
Tube de circulation
Fournisseur: Breukhoven
761-0065EA 0 EUR
761-0065
Tube de circulation
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités de thermodynamique
Tubes en verre Pyrex® en carré, avec ouverture de remplissage. Les différences de densité entre l'eau froide et l'eau chaude permettent la circulation de l'eau. Cette circulation peut être mise en évidence en ajoutant des pigments dans l'eau.
  • Dimensions: 210×210 mm, tube Ø 20 mm