Imprimer
Joulemètre avec couvercle
Fournisseur: Breukhoven
761-0049EA 0 EUR
761-0049
Joulemètre avec couvercle
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités de thermodynamique
Pour la détermination de la chaleur spécifique de solides et liquides. Intérieur en aluminium, extérieur en plastique. Couvercle en plastique avec passage pour thermomètre, une tige d`agitation, un thermostat plongeant de 12 ohm avec raccord 4 mm.
  • Tension 10V
  • Capacité 200 ml
Hauteur 130 mm, Ø 95 mm