Imprimer
Distributeurs pour flacons, ceramus®-classic
Fournisseur: HIRSCHMANN
9310000 9311100 9320000 9321100 9330000 9331100 9340000 9341100 9350000 9351100 9360000 9361100 9310001 9320001 9330001 9340001 9350001 9360001
613-3219EA 362 EUR
613-3219 613-3221 613-3225 613-3226 613-3229 613-3230 613-3233 613-3235 613-3239 613-3240 613-3250 613-3252 HIRS9310001 HIRS9320001 HIRS9330001 HIRS9340001 HIRS9350001 HIRS9360001
Distributeurs pour flacons, ceramus®-classic
Distributeurs pour flacons
À volume fixe ou réglable, autoclavables.
  • Molette micrométrique pour une distribution précise
  • Piston en céramique d’une très grande pureté pour la meilleure inertie chimique et thermique
  • Certificat de qualité avec attestation de conformité
Informations de commande: Fournis avec filetage A32, trois adaptateurs (A28, A45, S40), un tube d'aspiration avec raccord à vis, un tube d'évacuation, un numéro de série et un certificat qualité.