Imprimer
Compteurs manuels de colonies
Fournisseur: IUL Instruments SA
90008701 90008700
710-0106EA 1560 EUR
710-0106 IULA90008700
Compteurs manuels de colonies
Compteurs de colonies
Un marqueur avec interrupteur intégré ou un stylo avec pointe en métal est connecté à l'appareil. Grâce au marqueur livré avec le compteur, les colonies marquées sont additionnées une par une à l'écran.
  • Lampe biconvexe Ø 100 ou 120 mm
  • Grossissement X 2
Voltage 220 V, 50 Hz, 0,2 A