Imprimer
Compteur de colonies, eCount™
Fournisseur: HEATHROW
HS120000 HS15092ZP
710-0596EA 446 EUR
710-0596 710-0918
Compteur de colonies, eCount™
Compteurs de colonies
The all-in-one eCount™ combines a multifunctional electronic counter and a Sharpie® pen for marking Petri dishes to prevent missing or double-counting colonies.
  • Affichage à cinq chiffres
  • Commande pour dénombrements multiples jusqu'à 32 zones différentes
  • A chaque comptage, le compteur émet un signal sonore ou visuel grâce à une LED clignotante
  • Température de fonctionnement de 0 à 50 °C
  • Corps léger et ergonomique pour une manipulation aisée
Designed for rapid, accurate counts. Press the lock key to write with the Sharpie® pen without counting. The Sharpie® pen provides highly visible marks on both plastic and glass dishes. Counter accepts both fine and extra fine point Sharpie® pens. Easily change colours for separate counts.
Information de livraison: Informations de livraison: Fourni avec un marqueur Sharpie® à pointe fine et un support lesté.