Imprimer
Thermostat à circulation haute température, modèles Forte HT
Fournisseur: JULABO GmbH
9800031 9800062 9800063 9800035 9800065 9800066
461-0171EA 14410 EUR
461-0171 461-0172 461-0173 461-0188 461-0189 461-0190
Thermostat à circulation haute température, modèles Forte HT
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Thermostats chauffants
Le thermostat à circulation haute température peut être utilisé dans les applications de mise en température jusqu'à 400 °C. Sa grande puissance de chauffage assure une accélération de la mise en température et une compensation rapide des réactions endothermiques. Applications: utilisation avec des réacteurs, autoclaves, colonnes de distillation, mini-installations, installations pilotes et sites de production. Système en circuit fermé: l'oxydation est réduite et aucune vapeur ni odeur désagréable n'est émise, même à haute température.
  • Le chauffage automatique garantit un chauffage léger
  • Programmateur intégré avec six programmes à 60 étapes pour les processus dépendants du temps et de la température
  • Petit volume de remplissage de 2 litres seulement, remplissage par la zone de refroidissement, et affichage lumineux du niveau de remplissage sur l'unité de contrôle externe
  • L'unité de contrôle externe séparée, qui comporte plusieurs écrans (LED) et un écran LCD dialog-display, permet de placer le thermostat à circulation HT et l'unité de contrôle à distance
  • Le système ICC (Intelligent Cascade Control) de contrôle de la température permet des résultats rapides de haute précision
L'appareil présente un chauffage automatique et une protection contre les fissures pour une longue durée de vie du liquide de bain. Les caractéristiques incluent une interface RS232/RS485, une connexion pour sonde PT100 externe, ainsi qu'un système d'alarme anticipé pour les températures maximales et minimales. Le système de remplissage purge automatiquement l'air. Les modèles portant la mention 'C.U.' sont équipés d'une unité de refroidissement puissante pour le raccordement à l'eau du robinet. Ils sont donc utilisables à des températures de 20 °C et pour un refroidissement rapide.
Débit max. / pression max. de la pompe:
14 à 18 L/min, 0,8 à 1,2 bar
Certifications: Classe de protection IP selon la norme CEI 60529 : IP 31
Informations de commande: Toutes les unités dotées d'une interface RS232 peuvent utiliser le logiciel gratuit EasyTemp pour un contrôle par ordinateur; le logiciel peut être téléchargé gratuitement. Pour plus d'informations, veuillez contacter VWR.
Attention: Remarque: Les dimensions indiquées n'englobent pas l'unité de commande externe, l×p×h 250×250×180 (mm).