Imprimer
Cryoplongeurs, ETK
Fournisseur: LAUDA
L001956 L001957 L001960 L001961
LAUDL001956EA 3440 EUR
LAUDL001956 LAUDL001957 LAUDL001960 LAUDL001961
Cryoplongeurs, ETK
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Ce cryoplongeur compact permet un refroidissement rapide de liquides à des températures inférieures à la température ambiante. Il est adapté à une utilisation avec des thermostats chauffants, des bains-marie et des pièges à froid. Il fonctionne selon le principe de l'évaporation directe et est utilisé avec une connexion par flexible étanche pour une sécurité garantie en cas de fonctionnement prolongé.
  • ETK 50 pourvu d'un régulateur de température
  • Facile à déplacer grâce à ses poignées pratiques
  • Alternative au refroidissement par glace ou eau du robinet
  • Porte-serpentin de refroidissement latéral
  • Connexion par tuyau flexible et isolé (longueur: 1,5 mètre)
  • Scellage hermétique
Attention: * à −10 °C
Remarques: les plages de température illustrées ci-dessus ne tiennent pas compte du chauffage externe. Chauffage externe compris, la température maximale atteinte est de +100 °C pour les deux appareils. Capacité de refroidissement à +20 , −10 , −30 , −40 et −50 °C.