Ces cryostats à circulation représentent un moyen écologique, économe en eau et fiable pour contrôler la température des liquides dans des réservoirs ouverts ou des systèmes en boucle fermée. Ils offrent des performances de refroidissement élevées à un bon rapport qualité-prix. Avec une plage de température de −10 à +40 °C, ils sont parfaitement adaptés à de nombreux processus et des applications de routine variées.
- Des performances de refroidissement exceptionnelles et une vaste plage de températures allant de –10 à +40 °C
- Affichage extra large pour faciliter la lecture de la température, du débit et/ou de la pression définis, même à distance
- Fonction d’alarme optique et acoustique si l’un des paramètres définis n’est pas respecté
- Limites de basse et haute température réglables, alarme de niveau insuffisant de liquide, stabilité de la température avec fonction d’étalonnage facile à utiliser et interfaces en option pour diverses fonctions telles que le contrôle à distance
Il existe deux versions de pompe, avec un large choix de volumes de refroidissement et de tailles de compresseurs adaptés aux applications spéciales. Les appareils sont caractérisés par des écrans LED brillants, facilement programmables, qui peuvent être lus facilement et confortablement. Les pompes centrifuges à couplage magnétique standard (modèles de la série MD) génèrent un débit élevé à une pression relativement basse. Les pompes à déplacement positif (modèles de la série PD) ont un débit inférieur, mais fournissent des pressions ajustables plus élevées pour les applications les plus exigeantes. Le système modulant maintient des températures stables, même dans des conditions de charge fluctuantes. Les refroidisseurs à circulation permettent une stabilité de la température de ±0,1 °C.
Dimensions (L×H×P) : 368×575×702 mm.
Débit max. / pression max.:
MD : 14,7 l/min, 0,66 bar
PD : 3,6 l/min, 5,7 bar
Information de livraison: Informations de livraison : fournis avec des raccords NPT ½" d'entrée et de sortie ainsi que des roulettes verrouillables. Chaque unité est livrée complète avec trois prises : EU, UK et CH pour une utilisation dans toute l'Europe. Veuillez contacter votre agence VWR pour plus de détails sur les options et accessoires.
Attention: * capacité de refroidissement à +20, +10 et 0 °C