Imprimer
Thermomixer
Fournisseur: HAEP LABOR
980623003 980523003
HAEP980623003EA 2760 EUR
HAEP980623003 HAEP980523003
Thermomixer
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Thermomixers pour un ou deux blocs, adaptés aux microtubes à essai, aux tubes à centrifuger, aux cuves, aux plaques PCR, aux plaques de microtitrage et aux plaques Deep Well. Une répartition homogène de la température sur l'ensemble du bloc garantit la précision et la reproductibilité sur toute la gamme de températures. Fonction de démarrage automatique, le sens du mouvement peut être modifié via le logiciel, fonction de minuterie : de 1 min à 99,99 h ou fonctionnement continu et documentation via interface USB. Le mouvement brusque des chocs du thermomixer MHL 23 donne lieu à un transfert d'énergie mécanique à l'échantillon, ce qui est particulièrement utile pour les petites quantités.
  • Contrôle par microprocesseur avec contrôleur numérique automatique
  • Temps de chauffage courts
  • Programmable jusqu'à 30 phases temporelles et rampes de température distinctes
  • Fonctions de mélange court, de mélange à intervalles avec effet de choc
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 61010-1: IP 34
Informations de commande: Informations de commande : Les blocs doivent être commandés séparément.