Imprimer
Électrodes de pH pour mètres Knick® Portamess®
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
242066 242068 242070
662-9230EA 298 EUR
662-9230 662-9235 662-9243
Électrodes de pH pour mètres Knick® Portamess®
Électrodes Électrodes pH
Ces électrodes sont adaptées aux équipements KNICK® Portamess®. La tête de l'électrode crée un joint hermétique avec le tube de sockage Portamess®.
  • Polyplast Knick Temp DIN: Système de référence Everef avec des tensions stables qui assurent au capteur une longue durée de vie
  • Double Pore Knick / Polyplast Knick Temp DIN: Système de référence Ag/AgCl
  • Électrolytes spécialement formulés permettant les mesures de pH dans des matrices aqueuses et biologiques (contenant des protéines)
  • Formes de diaphragme spéciales pour les petits volumes d'échantillons ou les échantillons semi-solides
Electrolyte: KCl 3 M (LIQ-GLASS) / POLISOLVE (DOUBLE PORE)
Membrane: Céramique (LIQ-GLASS) / 2× Single Pore (DOUBLE PORE)
Gamme de pH: 0 - 14
* Sonde de température intégrée
Informations de commande: Fournies avec certificat individuel et numéro de série.