Imprimer
Papier d'essuyage en rouleau, WYPALL* L10 EXTRA
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
7141 7140 7494 7490
115-2194EA 48 EUR
115-2194 115-0028 115-1353 115-1351
Papier d'essuyage en rouleau, WYPALL* L10 EXTRA
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Fabriqué dans le matériau AIRFLEX* d'une seule épaisseur, ce papier permet d'essuyer les salissures légères et les petites quantités de liquides.
  • Economical
  • Absorb rapidly, retain strength even when wet
  • Cut down wipe consumption when used with centre-pull dispensers and the Roll Control System
Small rolls fit dispensers 115-2179; large rolls fit dispensers 115-0045, 115-1533 or 115-2038; centre-pull dispenser rolls fit dispensers 115-2182; Roll Control rolls for dispensers 115-1767.