Imprimer
VWR® Spec-Wipe® 3, Lingettes pour salles propres, stériles
Fournisseur: VWR
VWR® Spec-Wipe®
115-0033EA 69.5 EUR
115-0033 21914-777
VWR® Spec-Wipe® 3, Lingettes pour salles propres, stériles
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Ces lingettes pour salles propres sont fabriquées à partir de cellulose et de polyester.
  • Non texturée
  • Enchevêtrement par procédé hydraulique sans utilisation de produits chimiques: réduction de la contamination ionique
  • Irradiation aux rayons gamma pour atteindre un niveau d'assurance de stérilité de 10⁻⁶
Conçues pour le nettoyage de hottes à flux laminaire, les surfaces de salles propres, les éléments en quartz et l'équipement de laboratoire général. Appropriées pour l'industrie pharmaceutique et la biotechnologie.
Suitable for use in Grade A, ISO 5 cleanrooms.
Couleur : Blanc
Certifications: Conformément aux directives ANSI/AAMI/ISO 11137 et AMMI TIR 27 VDmax.