Imprimer
Lingettes pour salles blanches, stériles, SterileWipe™ HS II
Fournisseur: Texwipe
TX3210
115-0311EA 501 EUR
115-0311
Lingettes pour salles blanches, stériles, SterileWipe™ HS II
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Les lingettes SterileWipeTM HS II en mélange cellulose/polyester non tissé offrent à la fois une excellente capacité d'absorption et une durabilité importante pour usage général dans les domaines où l'économie et la propreté sont d'une importance critique.
  • Consolidées hydrauliquement, sans aucun rajout de liant dans le processus de fabrication
  • Ces lingettes allient un faible taux de particules et de substances extractibles à une compatibilité élevée aux solvants
  • Elles sont stérilisées par rayons gamma pour atteindre un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10⁻⁶
  • Les lingettes portent une date d'expiration et sont accompagnées d'un certificat d'irradiation et de conformité spécifique à chaque lot
Suitable for use in Class 1000, ISO 5 - 8, M4.5 cleanrooms.
Couleur: blanc.
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.