Imprimer
Lingettes pour salles blanches, stériles, SterileWipe™ LP
Fournisseur: Texwipe
TX3211
115-0470EA 556 EUR
115-0470
Lingettes pour salles blanches, stériles, SterileWipe™ LP
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Les lingettes SterileWipe™ LP sont appropriées à l'utilisation dans les environnements aseptiques des industries pharmaceutiques, des fabricants d'appareillage médical, des industries biomédicales et biotechnologiques. Intégralement fabriquées en polyester à filaments continus tricotés, ces lingettes sont conseillées pour les environnements requérant des niveaux de particules extrêmement bas.
  • Withstands exposure to common cleaning and disinfecting solutions including bleaches, phenols and quaternary ammonium compounds
  • Sterilised by gamma radiation to a 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level) in accordance with AAMI guidelines
  • Expiry-dated and supplied with lot-specific Certificates of Irradiation and Compliance
Suitable for use in Grade A, ISO 4 to 8 cleanrooms.
Colour: White.
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.