Imprimer
Verres de montre, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
213213207 213213404 213214109 213214606 213215208 213215705 213216607 213212408 213216101
216-1112EA 16.6 EUR
216-1112 216-1114 216-1116 216-1118 216-1120 216-1122 216-1126 216-1110 216-1124
Verres de montre, DURAN®
Verres de montre
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, avec bords polis
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
DIN 12341
Certifications: DIN 12341