Imprimer
Viscosimètres Ubbelohde avec constantes
Fournisseur: SI Analytics
285400172 285400201 285400189 285400226 285400234 285400242 285400259 285400267 285400275
616-3335EA 512 EUR
616-3335 616-3338 616-3336 616-3340 616-3341 616-3342 616-3343 616-3344 616-3345
Viscosimètres Ubbelohde avec constantes
Viscosimètres Rhéomètres capillaires
Étalonnés pour mesures automatiques, viscosimètres à niveau suspendu pour la détermination de la viscosité absolue et relative de liquides présentant un comportement d'écoulement newtonien.
Durée de flux minimum recommandée de 200 secondes.
Certifications: DIN 51562-1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL).