Imprimer
Flacons d'échantillonnage pour bouchons clipsables
Fournisseur: GRAVIS
E00928-210 E00936 E00943 E01020-210 E00914 E01025
215-2627EA 103 EUR
215-2627 215-2629 215-2631 215-2633 215-2398 215-3234
Flacons d'échantillonnage pour bouchons clipsables
Flacons Flacons en verre
Chemistry glass, white or amber, without push-on cap.
  • Verre ambré pour protéger les matériaux sensibles à la lumière.
Informations de commande: Des bouchons distributeurs en PE sont disponibles séparément.