Imprimer
VWR® ND8, Flacons avec col à sertir
Fournisseur: VWR Collection
548-0035AEA 203 EUR
548-0035A 548-0036A 548-0037A 548-0078A 548-0080A 548-0339A 548-0340A 548-0341A 548-0783A 548-0831A
VWR® ND8, Flacons avec col à sertir
Fioles
Ces flacons sont utilisés de préférence sur des instruments des fabricants suivants: Agilent, Beckman, Carlo Erba, CTC, Fisons, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR®/Hitachi.
  • À fond plat, arrondi ou conique
  • En verre clair ou ambré
  • Pour la quasi-totalité des échantillonneurs automatiques
Large sélection de flacons à sertir ND8 disponibles: Les flacons à sertir et micro-flacons ND8 peuvent être fermés avec des bouchons en aluminium de 8 mm, des bouchons en PE de 9 mm ou des bouchons clipsables de 8 mm. Toutefois, les micro-More Product Information