Imprimer
VWR® ND11, Flacons à sertir
Fournisseur: LA PHA PACK
11090476 11090356 11090477 11090619
548-3004EA 29.8 EUR
548-3004 548-3003 548-3005 548-3092 548-0906 548-2126
VWR® ND11, Flacons à sertir
Fioles
Ces flacons sont utilisés de préférence sur les instruments des fabricants suivants : Agilent, Carlo Erba, CTC, DANI, Fisons, Gerstel, Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, etc.
  • Flacons standard pour les systèmes GC et HPLC
  • Sont disponibles des flacons avec une étiquette à code-barres, ainsi que des flacons pré-sertis
  • Flacons microlitres pour la préparation d'échantillons (réactions, concentrations), ou comme alternative aux micro-flacons coniques ou flacons à sertir avec inserts
TopSert vials are an alternative toMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable