Imprimer
Bouchons à vis avec inserts, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
242212 242216 242218 242220 242226
548-2040EA 71.1 EUR
548-2040 548-2041 548-2042 548-2043 548-2044
Bouchons à vis avec inserts, WHEATON®
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Ces bouchons à vis disposent d'inserts multi-usages composés d'un cœur en LDPE revêtu de mousse co-extrudée triple épaisseur entre deux couches solides de LPDE.
  • Pour une utilisation avec des solutions présentant un pH neutre à légèrement acide et alcalin