Imprimer
Valve anti-reflux
Fournisseur: Lenz
229-3591EA 25 EUR
229-3591
Valve anti-reflux
Vannes Clapets anti-retour
Verre borosilicaté transparent DURAN®. Prévention de perte de pression ou reflux. Conception simple, non démontables.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Extrémités coniques pour un maintien ferme du tube