Imprimer
Joints à pinces, HelixMark®
Fournisseur: Freudenberg Medical Europe GmbH
70-400-05 70-400-07 70-400-10 70-400-15 70-400-20 70-400-25 70-400-30 70-400-40 70-400-60
113-0316EA 380 EUR
113-0316 113-0317 113-0318 113-0319 113-0320 113-0321 113-0322 113-0323 113-0324
Joints à pinces, HelixMark®
Scellés Joints
En silicone vulcanisé au platine.
  • Conformes aux BPF dans une usine de production homologuée par la FDA pour la fabrication de produits médicaux
  • Stérilisables par autoclavage ou oxyde d'éthylène, ainsi que par rayons gamma, selon les cycles et les niveaux de stérilisation validés par l'utilisateur
  • Conformes aux exigences USP de classe VI. Certification des matériaux et traçabilité des lots incluses dans chaque paquet
Ces joints à pinces de qualité biomédicale/pharmaceutique assurent un traitement sans rainure ni tubérosité. Ne contiennent aucuneMore Product Information