Imprimer
Capillaires pour chromatographie
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-97005 JR-T-97010 JR-T-97015 JR-T-97020 JR-T-97025 JR-T-97030 JR-T-97035 JR-T-97040 JR-T-97045 JR-T-97055 JR-T-97060 JR-T-97065 JR-T-97075 JR-T-97080 JR-T-97085 JR-T-97090 JR-T-97095 JR-T-97100 JR-T-97105 JR-T-97110
554-0796EA 26.7 EUR
554-0796 554-0797 554-0798 554-0799 554-1126 554-1127 554-1128 554-1129 554-1130 554-1131 554-1132 554-1133 554-1134 554-1135 554-1136 554-1137 JOURJR-T-97095 JOURJR-T-97100 JOURJR-T-97105 JOURJR-T-97110
Capillaires pour chromatographie
Tuyaux Tubulures à chromatographie
En acier inoxydable avec bouchons en PE et gaine colorée pour l'identification
  • Prêts à l'emploi
  • Propre
  • Retraitement extérieur du tube pour faciliter la fixation des ferrules
  • Pour connexion de 1/16" sans volume mort
Capillaires à coupure nette, sans bavure les garantissant sans volume mort. Ils sont pré-découpés électrolytiquement et nettoyés sous un flux de vapeur pour éliminer les contaminants organiques et inorganiques. Des bouchons en PE souple les protègent de toute pollution ultérieure.