Imprimer
Chromatography Tubing, Stainless Steel
Fournisseur: Avantor
HICH01-SS-07-3MEA 90.4 EUR
HICH01-SS-07-3M HICH01-SS-20-3M 01-SS-05-3M 01-SS-30-5M 01-SS-10-3M 01-SS-40-3M 01-SS-07-10M 01-SS-10-10M 01-SS-20-10M 01-SS-30-10M 01-SS-40-10M
Chromatography Tubing, Stainless Steel
Tuyaux Tubulures à chromatographie
Acier inoxydable 316, tuyaux calibrés de type 1/16"
  • Température de fonctionnement : Sans limite
  • Sujets à la corrosion en présence de sel de chlorure ou d'autres tampons
  • Adsorption possible des protéines
DI de 0,005" et 0,007' - Adaptés aux raccordements à volume mort minimal injecteur-colonne ou colonne-détecteur pour les colonnes micro-bores ou colonnes courtes de 3 µm de contenance. L'échantillon et le matériau doivent être filtrés pour éviter tout blocage.
DI de 0,10' : adapté au raccordement de colonnes analytiques et semi-More Product Information